AuftragsverfolgungKontakt
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL® | Avantor
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Guardgel kit, for P/Ns 14013 and 14014, Vorsäule, Ether-5PW, 20 µm
Artikelnr. TOYO0014025
Anbieter:   TOSOH Bioscience
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Artikelnr. TOYO0014025
Anbieter:  TOSOH Bioscience
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Guardgel kit, for P/Ns 14013 and 14014, Vorsäule, Ether-5PW, 20 µm
Preis
1 160,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
These are polymethacrylate-based columns with a choice of three ligands (ether, phenyl or butyl) with varied hydrophobicities from low to high. Suitable for LC-MS applications.
  • Rigid polymeric base resin
  • Eliminates undesirable interactions with column hardware
  • Wide pH range (2 to 12) enables robust cleaning options
Dokumente
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Vorsäule
  • Partikelgröße:
    20 µm
  • Bezeichnung:
    Guardgel kit, for P/Ns 14013 and 14014
  • Phase:
    Ether-5PW