AuftragsverfolgungKontakt
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Ether-5PW, Analytisch, Ether-5PW, 1000 Å, 10 µm, 8,00 mm, 75 mm
Artikelnr. TOYO0014014
Anbieter:   TOSOH Bioscience
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Artikelnr. TOYO0014014
Anbieter:  TOSOH Bioscience
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Ether-5PW, Analytisch, Ether-5PW, 1000 Å, 10 µm, 8,00 mm, 75 mm
Preis
2 690,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These are polymethacrylate-based columns with a choice of three ligands (ether, phenyl or butyl) with varied hydrophobicities from low to high. Suitable for LC-MS applications.
  • Rigid polymeric base resin
  • Eliminates undesirable interactions with column hardware
  • Wide pH range (2 to 12) enables robust cleaning options
Documents
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    8,00 mm
  • Partikelgröße:
    10 µm
  • Porengröße:
    1000 Å
  • Bezeichnung:
    Ether-5PW
  • Länge:
    75 mm
  • Phase:
    Ether-5PW