AuftragsverfolgungKontakt
Columns, TSK-Gel® NPH | Avantor
Columns, TSK-Gel® NPH
SAX (IEX), 5 µm, 6,00 mm, 150 mm
Artikelnr. 554-1656
Anbieter:   TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® NPH
Artikelnr. 554-1656
Anbieter:  TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
SAX (IEX), 5 µm, 6,00 mm, 150 mm
Preis
1 910,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø int.:
    6,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Bezeichnung:
    SAX (IEX)
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    5
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.