AuftragsverfolgungKontakt
Fitting mit Doppelkonen | Avantor
Fitting mit Doppelkonen
Double ferrule
Artikelnr. 554-1067
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Fitting mit Doppelkonen
Artikelnr. 554-1067
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Fitting mit Doppelkonen
Fitting mit Doppelkonen
Double ferrule
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Diese Fittings von VICI Jour besitzen einen einzigartigen PEEK-Doppelkonus, der die Schlauchanschlüsse an zwei Stellen abdichtet und damit einen zusätzlichen Schutz besonders bei PEEK- oder Tefzel-Schläuchen bietet. Für fast alle 1/16" Anschlüsse, z. B. von Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne, Upchurch.
  • Inert und komplett aus PEEK gefertigt
  • Manuell verschraubare und Sechskant-Ausführungen
  • Ausgelegt bis 420 bar
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Double ferrule
  • Seq:
    04