PLOT columns, CP-PoraPLOT Amines
10,00 µm, 0,32 mm, 25 m
Artikelnr. VARICP7591
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Product Details & Documents
CP-PoraPLOT Amines is a unique column specially designed for the high retention analysis of very volatile amines.
- Guaranteed performance for volatile amines providing ease-of-use
- Very high efficiency at temperatures above ambient for lower cost per analysis
- High sensitivity for amines and ammonia for accurate results
Temperature limits: -100 to 220/220 °C
Spezifikationen
- Schichtdicke:10,00 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Länge:25 m
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.