AuftragsverfolgungKontakt
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
9,180, ±0,010, 25 °C, 500 mL
  665-0392
 :   Hach
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
  665-0392
 :  Hach
 :  
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
9,180, ±0,010, 25 °C, 500 mL
 :  
62,00 €
1 * 500 mL
Puffer rückverfolgbar auf IUPAC/NIST pH-Skala.
  • Für die Kalibrierung von pH-Messgeräten
  • Genauigkeit bei 25 °C: ±0,010 oder ±0,05 (pH 12,45)
Jeder Standard wird in einer luftdichten Verpackung geliefert, die eine sichere Lagerung gewährleistet. Der Nennwert des pH-Standards ist bis zur ersten Öffnung garantiert, der zertifizierte Wert ist für zwei Jahre ab dem Ausstellungsdatum des Zertifikats garantiert.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0,010
  • pH-Wert:
    9,180