AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity cells, Radiometer Analytical | Avantor
Conductivity cells, Radiometer Analytical
Conductivity cell, 4-pole, with temp. sensor, CDC566T, 4-pole, 1,0 cm⁻¹, Epoxid, 12×103 mm, MAB6 plug head, fixed cable, General purpose, field use
Artikelnr. HACHE61M010
Anbieter:   Hach
Conductivity cells, Radiometer Analytical
Artikelnr. HACHE61M010
Anbieter:  Hach
Conductivity cells, Radiometer Analytical
Conductivity cells, Radiometer Analytical
Conductivity cell, 4-pole, with temp. sensor, CDC566T, 4-pole, 1,0 cm⁻¹, Epoxid, 12×103 mm, MAB6 plug head, fixed cable, General purpose, field use
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Range of conductivity cells for a wide variety of applications.
  • Two-pole cells: traditional design based on two plates of platinum; ideal for routine measurement of conductivity and for use with a sample changer due to the easy rinsing
  • three-pole cells: three platinum rings which facilitate optimal shielding during measurement
  • four-pole cells: four platinum rings ensure accurate results over several decades of conductivity with a single cell using just one calibration
  • four-pole cells are particularly recommended when performing high conductivity measurements
Spezifikationen
  • Anschluss:
    MAB6 plug head, fixed cable
  • Ø×L:
    12×103 mm
  • Für:
    General purpose, field use
  • Typ:
    CDC566T, 4-pole
  • Bezeichnung:
    Conductivity cell, 4-pole, with temp. sensor
  • Material:
    Epoxid
  • Seq:
    10
  • Zellkonstante:
    1,0 cm⁻¹
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.