Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben
Für 6000-ml-Kolben
Catalog # 734-3157
Supplier:   DWK Life Sciences
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben
Catalog # 734-3157
Supplier:  DWK Life Sciences
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben
Für 6000-ml-Kolben
Price
192,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bruchfester Edelstahlschaft als Ersatz für den Glasschaft von Celstir® Kolben Bereits vorhandene Celstir® Kolben können damit u. U. nachgerüstet werden.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Für 6000-ml-Kolben