Probenküvetten
Probenküvetten, mit Gummistopfen und Barcode, 7 ml, 13 mm, Glas
HACHLCW906
: Hach
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
- Lichtweg:13 mm
- Volumen:7 ml
- Fenstermaterial:Glas
- Bezeichnung:Probenküvetten, mit Gummistopfen und Barcode
- Seq:26