Microplates, 96-Well
Weiß, mittlere Bindung, 40 - 340 µl, 96, -, 392 µl
Artikelnr. 738-0021
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
Dokumente
Spezifikationen
- Anz. Wells:96
- Empf. Arbeitsvolumen:40 - 340 µl
- Steril:-
- Bezeichnung:Weiß, mittlere Bindung
- Seq:18
- Gesamtvolumen:392 µl
- Cat. No.:738-0021
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.