Poliertücher, KIMTECH PREP*
Weiß, 600×390 mm, Nachfüllpackung für Eimer, 1 Rolle à 300 Blatt
115-2199
Die KIMTECH PREP* Poliertücher sind ideale Spunlace-Produkte für das Trockenpolieren von Glas und anderen Materialien. Sie eignen sich außerdem für den Einsatz vor und nach Farbanwendungen.
- Große Rollen mit Innenabrollung in Eimerspender
- Weich und voluminös – kein Verkratzen
- Verpackt:Nachfüllpackung für Eimer, 1 Rolle à 300 Blatt
- Farbe:Weiß
- L×B:600×390 mm