Microplates, 96-Well
F-Boden (Kaminform-Well), Natur, 96, +
Artikelnr. 736-0122
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, untreated, without lid. These microplates are ideal for storage of DNA or RNA, stock cultures, and long-term storage of active agents. Versions available sterile or non sterile and with round, conical or flat bottom well shape.
- Uniform external dimensions with 9 mm well to well spacing
- Alphanumeric well coding
- High chemical and temperature resistance (−196 to +121 °C)
- Sealable with adhesive films, heat seals or CapMats
- RNase- and DNase-free
Dokumente
Spezifikationen
- Anz. Wells:96
- Steril:+
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:F-Boden (Kaminform-Well)
- Seq:18
- Cat. No.:736-0122
- Modell:736-0122
- Well-Profile:F-Boden
- Gesamtvolumen:392 µl
- Arbeitsvolumen:25 - 370 µl
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.