Polyethylene stoppers
Weiß, PE, 19/26
Artikelnr. AZLOTRF595
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets.
Large head provides a good grip and gives protection if glassware is accidently knocked over.
Verpackung: 10/package
Spezifikationen
- NS:19/26
- Farbe:Weiß
- Material:PE
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.