AuftragsverfolgungKontakt
Polyethylene stoppers
Weiß, PE, 14/23
Artikelnr. 217-0718
Anbieter:   SciLabware
Polyethylene stoppers
Artikelnr. 217-0718
Anbieter:  SciLabware
Polyethylene stoppers
Polyethylene stoppers
Weiß, PE, 14/23
Preis
22,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets.
Large head provides a good grip and gives protection if glassware is accidently knocked over.
Packaging: 10/package
Spezifikationen
  • NS:
    14/23
  • Farbe:
    Weiß
  • Material:
    PE