Transferpipette, STANDARD LW4020 1 * 500 ST
Artikelnr. 612-0000
Lieferant: Alpha Laboratories
Frequently Bought Together
Laborglasreiniger deconex® 22 LIQ-x
Lieferant: Borer Chemie
pH buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, kristallisiert, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Salicylsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Ph. Eur., NF, E321, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Combitips® advanced Eppendorf Quality Positive Displacement Pipette Tips
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Natriumhydroxid ≥98%, Plätzchen, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, FCC, JP, NF, E524, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Dichlormethan ≥99,8% (durch GC) stabilisiert, CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Molybdänsäure ≥85% (MoO₃-Basis) ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific