Multiscreen® Filterplatten, Opak
Product Details & Documents
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz haben eine hervorragende Nassfestigkeit und eignen sich hervorragend für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für stark kontaminierte oder mit Partikeln belastete Proben. Sie werden auch häufig zur Klärung wässriger Lösungen eingesetzt.
- Vielfältige Konfigurationen und Anwendungen
- Chemische Kompatibilität
- Automatisierungskompatibel
- Hervorragende Vakuumfiltration und Filtratsammlung
- Hydrophiler Deckel
- Farbcode: Opak
Glasfaserfilter mit Bindeharz zeichnen sich durch eine hohe Nassfestigkeit aus und eignen sich hervorragend für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für stark kontaminierte oder partikelhaltige Proben. Sie werden auch häufig zur Klärung wässriger Lösungen eingesetzt.
Anwendung:
Rezeptor-/Ligandenbindungsassays, Probenvorbereitung, TCA-Proteinfällung, DNA-Aufreinigung.
Forschungskategorie und allgemeine Filtration.
Nukleinsäure und Assays.
Bindungstyp: Hohe Bindungsoberfläche
Höhe: 14,4 mm
Länge: 128 mm
Breite: 85,5 mm
Lieferumfang:
Spezifikationen
- Anwendung:Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
- Membran:PVDF
- Anz. Wells:96
- Porengröße:1,0 µm
- Steril:-
- Farbe:Opak
- Bezeichnung:GFB plate, filtration area 0,26 cm²
- Material:Titan
- Seq:01
- Wellvolumen:50 - 250 μl