AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint | Avantor
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
150 ml, 118 mm, 74 mm, 19/26 NS
Artikelnr. 201-8410
Anbieter:   SciLabware
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
Artikelnr. 201-8410
Anbieter:  SciLabware
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
150 ml, 118 mm, 74 mm, 19/26 NS
Preis
74,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass, clear. With matt white labelling area.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
ISO 4797
Zertifizierung: ISO 4797
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    74 mm
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    118 mm
  • Seq:
    12