AuftragsverfolgungKontakt
Messschaufeln
10 ml, 100 mm
  231-0066
 :   KARTELL
Messschaufeln
  231-0066
 :  KARTELL
Messschaufeln
Messschaufeln
10 ml, 100 mm
21,00 €
1 * 12 ST
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
  • Kapazität:
    10 ml
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    02