Objektträger-Kästen
Transparent, PC, 50, 172×83×31 mm
Artikelnr. GLWAK51
Anbieter: GLW
Springe zu:
Product Details & Documents
Hochwertige Aufbewahrungsboxen für Objektträger für Mikroskopobjektträger.
Wird zum Aufbewahren, Transportieren und Einfrieren in Wissenschaft, Industrie und Biotechnologie verwendet.
Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:50
- Farbe:Transparent
- Material:PC
- Seq:10
- B×T×H:172×83×31 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFarbeMaterialVerfügbarkeitPreis
- GLWAZK20Trennwand für Objektträger und Deckgläser in SondergrößenGrauPSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 2,10 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFarbeMaterialVerfügbarkeitPreis
- GLWAZK15Trennwand für Objektträger und Deckgläser in SondergrößenWeißPSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Pack. - 4,46 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.