Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Toluol (122D), Toluene, 10 - 2000 ppm
Artikelnr. 151-0072
Anbieter: GASTEC
Springe zu:
Product Details & Documents
Passive Dositubes dienen zur Messung von TWA-Werten der Gaskonzentration über längere Zeiträume.
- Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
- Easy direct measuring and reading
- No sampling pump necessary
Dositubes nutzen das Prinzip der natürlichen Diffusion von Gas.
Ein Dositube ist ein Glasröhrchen mit einem speziellen Innendurchmesser, das gleichzeitig mit einem Diffusor und einer chemischen Reagenz gefüllt wird, wodurch sich das Gas mit konstanter Geschwindigkeit verteilen kann, was zu einer längeren Verfärbung und einer besseren Abgrenzung führt. Anschließend kann das passive Dositube in den Atembereich der betreffenden Person gebracht und dort mit einem Halter und einem Clip befestigt werden.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Toluol (122D)
- Parameter:Toluene
- Messbereich:10 - 2000 ppm
- Cat. No.:151-0072
- Messdauer:1 - 10 h
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungParameterMessbereichVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis