Buffer powder pillows
9,00, ±0,02, Borat, Farblos, 25 °C, 50
Artikelnr. HACH1410766
Anbieter: Hach
Springe zu:
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
- Fresh and reliable
- No danger of contamination
- Traceable to NIST standards
Lieferumfang: The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Spezifikationen
Spezifikationen
- pH-Puffertyp:Borat
- VE:50
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Farblos
- pH Genauigkeit:±0,02
- pH-Wert:9,00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.