Messschaufeln
100 ml, 200 mm
Artikelnr. 231-0337
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachem, abgeschrägtem Ende und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
- Kapazität:100 ml
- Länge:200 mm