AuftragsverfolgungKontakt
Färbekästen, WHEATON®
Färbekasten, einzeln, 95×76×64 mm
Artikelnr. 631-2501
Anbieter:   DWK Life Sciences
Färbekästen, WHEATON®
Artikelnr. 631-2501
Anbieter:  DWK Life Sciences
Färbekästen, WHEATON®
Färbekästen, WHEATON®
Färbekasten, einzeln, 95×76×64 mm
Preis
213,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Natronkalkglas und Edelstahl.
  • Das herausnehmbare Edelstahl-Gestell hat einen offenen Boden zur Erleichterung des schnellen Eintauchens und Abtropfens mit weniger Verschleppung
Standard für manuelle Färbeverfahren. Das Gestell fasst 10 einzelne Objektträger, 19 Objektträger bei abwechselnd gerader und diagonaler Anordnung oder 20 Objektträger Rücken an Rücken. Standardgrößen der Objektträger: 75×25 mm, 75×38 mm und 75×51 mm.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Färbekasten, einzeln
  • B×T×H:
    95×76×64 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.