AuftragsverfolgungKontakt
Density thermo-hydrometers | Avantor
Density thermo-hydrometers
1,110 - 1,160 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
Artikelnr. ALLA3600T110/15-QP
Anbieter:   Alla France
Density thermo-hydrometers
Artikelnr. ALLA3600T110/15-QP
Anbieter:  Alla France
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
1,110 - 1,160 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
Preis
205,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    0…40 °C
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,110 - 1,160 g/ml