AuftragsverfolgungKontakt
Density thermo-hydrometers
1,000 - 1,060 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
  ALLA3600T100/15-QP
Density thermo-hydrometers
  ALLA3600T100/15-QP
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
1,000 - 1,060 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
205,00 €
1 * 1 ST
General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
  • Temperaturbereich:
    0…40 °C
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,000 - 1,060 g/ml