AuftragsverfolgungKontakt
Density thermo-hydrometers | Avantor
Density thermo-hydrometers
0,950 - 1,010 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
Artikelnr. ALLA3600T095/15-QP
Anbieter:   Alla France
Density thermo-hydrometers
Artikelnr. ALLA3600T095/15-QP
Anbieter:  Alla France
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
0,950 - 1,010 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
Preis
188,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    0…40 °C
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,950 - 1,010 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.