AuftragsverfolgungKontakt
Standard hydrometers | Avantor
Standard hydrometers
Official calibration certificate, M100, 0,800 - 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Artikelnr. ALLA3100MC08020BEO
Anbieter:   Alla France
Standard hydrometers
Artikelnr. ALLA3100MC08020BEO
Anbieter:  Alla France
Standard hydrometers
Standard hydrometers
Official calibration certificate, M100, 0,800 - 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Preis
1 200,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature of 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Zertifizierung: NF, ISO, BS and DIN.
Lieferumfang: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Official calibration certificate
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    13
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    0,800 - 0,900 g/ml