AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter | Avantor
Büchner-Trichter
120 mm, 1000 ml, 1
Artikelnr. 511-0778
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter
Artikelnr. 511-0778
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
120 mm, 1000 ml, 1
Preis
357,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    120 mm
  • Porosität:
    1
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    46
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.