AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
50 ml, 85 mm, 24/29 NS
Catalog # 201-8448
Supplier:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Catalog # 201-8448
Supplier:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
50 ml, 85 mm, 24/29 NS
Price
81,20 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Specifications
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    85 mm
  • Seq:
    02