Becher, Philips-Form
250 ml, 105 mm, 58 mm
Artikelnr. 213-0038
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Konische Form mit Ausguss und Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
- Ext.Ø:58 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:105 mm
- Seq:01