AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger-Versandbehälter
Objektträger-Versandbehälter
Objektträgerbehälter, Durchscheinend, PP, 67×85×6 mm, 2
Artikelnr. 631-9145
Anbieter:   KARTELL
Objektträger-Versandbehälter
Artikelnr. 631-9145
Anbieter:  KARTELL
Objektträger-Versandbehälter
Objektträger-Versandbehälter
Objektträgerbehälter, Durchscheinend, PP, 67×85×6 mm, 2
Preis
30,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Zum sicheren Transport von zytologischen und geologischen Mikroskop-Objektträgern.
  • Separates Fach mit Führungsschienen und mehr Platz für die einzelnen Objektträger
  • Dicht schließend
  • Leicht und flach
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)
Spezifikationen
  • Anzahl Objektträger:
    2
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Objektträgerbehälter
  • Material:
    PP
  • Seq:
    002
  • B×T×H:
    67×85×6 mm