Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, farbig

Laborschalen, farbig

Rot, 175×100×34 mm, 205×130×37 mm, 175×100×34 mm
Catalog # 216-1123
Supplier:   MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Catalog # 216-1123
Supplier:  MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Laborschalen, farbig

Rot, 175×100×34 mm, 205×130×37 mm, 175×100×34 mm

Price
5,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS.

  • 5 verschiedenen Farben
  • 2 Größen
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.

Specifications
  • Außen B×T×H:
    205×130×37 mm
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    175×100×34 mm
  • Innen B×T×H:
    175×100×34 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.