Laborschalen, farbig
Blau, 175×100×34 mm, 205×130×37 mm, 175×100×34 mm
216-1117
PS.
- 5 verschiedenen Farben
- 2 Größen
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Außen B×T×H:205×130×37 mm
- Farbe:Blau
- Seq:04
- B×T×H:175×100×34 mm
- Innen B×T×H:175×100×34 mm



