Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, farbig | Avantor
Laborschalen, farbig
Weiß, 205×130×34 mm, 175×100×34 mm
Artikelnr. 216-1115
Anbieter:   MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Artikelnr. 216-1115
Anbieter:  MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Laborschalen, farbig
Weiß, 205×130×34 mm, 175×100×34 mm
Preis
5,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PS.
  • 5 verschiedenen Farben
  • 2 Größen
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
  • Außen B×T×H:
    205×130×34 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    01
  • Innen B×T×H:
    175×100×34 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.