Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen, farbig | Avantor

Laborschalen, farbig

Rot, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Artikelnr. 216-1130
Anbieter:   MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Artikelnr. 216-1130
Anbieter:  MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Laborschalen, farbig

Rot, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm

Preis
13,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS.

  • 5 verschiedenen Farben
  • 2 Größen
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.

Spezifikationen
  • Außen B×T×H:
    260×196×42 mm
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    10
  • Innen B×T×H:
    210×150×40 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.