Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Laborschalen, farbig

Weiß, 196×260×42 mm, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Catalog # 216-1125
Supplier:   MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Catalog # 216-1125
Supplier:  MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Laborschalen, farbig

Weiß, 196×260×42 mm, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm

Price
13,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS.

  • 5 verschiedenen Farben
  • 2 Größen
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.

Specifications
  • Außen B×T×H:
    260×196×42 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    196×260×42 mm
  • Innen B×T×H:
    210×150×40 mm