AuftragsverfolgungKontakt
Instrument boxes | Avantor
Instrument boxes
Silber, 100×215×30 mm
Artikelnr. AGEN8034
Anbieter:   Agencinox
Instrument boxes
Artikelnr. AGEN8034
Anbieter:  Agencinox
Instrument boxes
Instrument boxes
Silber, 100×215×30 mm
Preis
51,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, anodised.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Coloured
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Spezifikationen
  • Farbe:
    Silber
  • B×T×H:
    100×215×30 mm