AuftragsverfolgungKontakt
Instrument boxes | Avantor
Instrument boxes
Silber, 90×180×30 mm
Artikelnr. AGEN8030
Anbieter:   Agencinox
Instrument boxes
Artikelnr. AGEN8030
Anbieter:  Agencinox
Instrument boxes
Instrument boxes
Silber, 90×180×30 mm
Preis
35,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, anodised.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Coloured
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Spezifikationen
  • Farbe:
    Silber
  • B×T×H:
    90×180×30 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.