Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Brenner, Teclu
Teclubrenner, mit Luftregulierung, Erdgas, 1300 °C
Artikelnr. BOCH7100
Anbieter:   BOCHEM
Brenner, Teclu
Artikelnr. BOCH7100
Anbieter:  BOCHEM
Brenner, Teclu
Brenner, Teclu
Teclubrenner, mit Luftregulierung, Erdgas, 1300 °C
Preis
135,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Brenner sind mit einer Luftregulierung ausgestattet und erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C.
 : DIN 30665
Spezifikationen
  • Max. temp.:
    1300 °C
  • Bezeichnung:
    Teclubrenner, mit Luftregulierung
  • Für:
    Erdgas