Bunsenbrenner
Bunsenbrenner, mit Luftregulierung, Propangas, 1300 °C
BOCH7010
: BOCHEM
Diese für Gasbrenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
- Mit Luftregulierung
- Zündflamme
- Max. temp.:1300 °C
- Bezeichnung:Bunsenbrenner, mit Luftregulierung
- Für:Propangas