Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner, mit Luftregulierung, Erdgas, 1300 °C
Catalog # 451-0179
Supplier:   BOCHEM
Bunsenbrenner
Catalog # 451-0179
Supplier:  BOCHEM
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner, mit Luftregulierung, Erdgas, 1300 °C
Price
91,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese für Gasbrenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
  • Mit Luftregulierung
  • Zündflamme
Specifications
  • Max. temp.:
    1300 °C
  • Bezeichnung:
    Bunsenbrenner, mit Luftregulierung
  • Für:
    Erdgas
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.