Flachspatel
Edelstahl, 120 mm, 15/25 mm
Artikelnr. NICK2122
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel or pure nickel (99,6%). Multipurpose spatula for a wide range of uses.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Spezifikationen
- Bezeichnung:Edelstahl
- Länge:120 mm
- Klingenbreite:15/25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.