AuftragsverfolgungKontakt
Flachspatel
Edelstahl, 90 mm, 15/25 mm
  231-0127
Flachspatel
  231-0127
Flachspatel
Flachspatel
Edelstahl, 90 mm, 15/25 mm
7,00 €
1 * 1 ST
Stainless steel or pure nickel (99,6%). Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Bezeichnung:
    Edelstahl
  • Länge:
    90 mm
  • Klingenbreite:
    15/25 mm