AuftragsverfolgungKontakt
Schalen
without spout, 16 mm, 90 mm
Artikelnr. NICK508
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Schalen
Artikelnr. NICK508
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Schalen
Schalen
without spout, 16 mm, 90 mm
Preis
71,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pure nickel (99,6%).
  • Excellent corrosion and temperature resistance
  • Lids are optionally available with and without knobs
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Round, with flat bottom. Multipurpose dish ideal for a wide variety of uses.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    90 mm
  • Ausführung:
    without spout
  • Höhe:
    16 mm
  • Seq:
    06