AuftragsverfolgungKontakt
Schalen | Avantor
Schalen
ohne Ausguss, 19 mm, 55 mm
Artikelnr. 216-0403
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Schalen
Artikelnr. 216-0403
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Schalen
Schalen
ohne Ausguss, 19 mm, 55 mm
Preis
33,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pure nickel (99,6%).
  • Excellent corrosion and temperature resistance
  • Lids are optionally available with and without knobs
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Round, with flat bottom. Multipurpose dish ideal for a wide variety of uses.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    55 mm
  • Ausführung:
    ohne Ausguss
  • Höhe:
    19 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.