Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben | Avantor
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben
Für 125-ml-Kolben
Artikelnr. 734-3152
Anbieter:   DWK Life Sciences
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben
Artikelnr. 734-3152
Anbieter:  DWK Life Sciences
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben
Schafteinbaukit für Celstir® Kolben
Für 125-ml-Kolben
Preis
150,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bruchfester Edelstahlschaft als Ersatz für den Glasschaft von Celstir® Kolben Bereits vorhandene Celstir® Kolben können damit u. U. nachgerüstet werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Für 125-ml-Kolben