AuftragsverfolgungKontakt
Dissecting trays | Avantor
Dissecting trays
310×200×45 mm
Artikelnr. NICK625
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Dissecting trays
Artikelnr. NICK625
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Dissecting trays
Dissecting trays
310×200×45 mm
Preis
57,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dissecting trays made of aluminium.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Easy to clean
Spezifikationen
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    310×200×45 mm