Messbecher mit Griff
2000 ml
Artikelnr. NICKJUGS2000H
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberfläche zur einfachen und schnellen Reinigung
Konisch, ohne Rand, mit weitem Boden und strukturierten Graduierungen.
Spezifikationen
- Kapazität:2000 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.