Schaufeln
250 ml, 260 mm
Artikelnr. 231-0351
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl. Schaufeln für die Aufnahme von Pudern, Pasten und Granulaten.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
- Kapazität:250 ml
- Länge:260 mm