AuftragsverfolgungKontakt
Hotplates | Avantor
Hotplates
686×305 mm, Max. 350 °C, 3000 W, 686×305 mm, HP1-3, 690×315×200 mm
Artikelnr. 453-0008
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Hotplates
Artikelnr. 453-0008
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Hotplates
Hotplates
686×305 mm, Max. 350 °C, 3000 W, 686×305 mm, HP1-3, 690×315×200 mm
Preis
2 610,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel casing, stove enamelled finish and cast aluminium plate. Units accept retort rods.
  • Temperature controlled by hydraulic thermostat
  • With illuminated on/off switch and heater “ON” indicator
  • Fitted with non-slip rubber feet for safety
Each hotplate accepts an optional sand bath attachment with aluminium upstand rim which fits over edge of hotplate. The attachment can also act as a safety rim to prevent dishes falling off hotplate.
Spezifikationen
  • Heizfläche:
    686×305 mm
  • Heizleistung:
    3000 W
  • Temperatur:
    Max. 350 °C
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    690×315×200 mm
  • Plattengröße:
    686×305 mm
  • Typ:
    HP1-3
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.